Documenti fondamentali
T40207
Sigma-Aldrich
o-Tolylhydrazine hydrochloride hydrate
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4NHNH2·HCl·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.63 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Punto di fusione
187-190 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl.Cc1ccccc1NN
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)