T35203
trans-2,3-Dimethylacrylic acid
98%
Sinonimo/i:
Tiglic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid, trans-2-Methyl-2-butenoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
95-96 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Densità
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges