Documenti
T169986
2-(2,2-DIMETHYL-1,1-DIOXIDO-3-THIETANYL)PROPYL 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H22O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.468
Numero MDL:
Altre note