T1531
Tetrabutilammonio fosfato
reagent grade, ~98%
Sinonimo/i:
Tetrabutilammonio diidrogeno fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Saggio
~98%
Punto di fusione
151-154 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble, clear to hazy
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?