Documenti fondamentali
SYNV120500
Synthware volume vacuum trap
500 mL, joint: ST/NS 45/50
Sinonimo/i:
Synthware V120500
Scegli un formato
1 EA
138,00 €
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
138,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS45/50
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware V120500
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Trap is designed for large volume solvent removal by vacuum. With 45/50 joint. Connections at center tube is 12 mm O.D. while side tube is 10 mm.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)