Documenti fondamentali
SYNV105045
Synthware vacuum trap
body O.D. 50 mm, L 250 mm , below joint
Sinonimo/i:
Synthware V105045
Scegli un formato
1 EA
145,00 €
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
145,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware V105045
Lunghezza
250 mm , below joint
Diam. est. corpo
50 mm
Descrizione generale
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)