Documenti fondamentali
SYNS711754
Synthware high vacuum 90 degree stopcock with hollow plug
bore size 4 mm, plug size 17.35/50
Sinonimo/i:
Synthware S711754
Scegli un formato
1 EA
98,70 €
98,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
98,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
98,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S711754
Dimensioni foro
4 mm
Descrizione generale
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)