Documenti fondamentali
SYNS211944
Synthware double oblique PTFE stopcock plug
bore size 2 mm, Plug Size: 12.9/44
Sinonimo/i:
Synthware S211944, t-shape stopcock plug
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S211944
Dimensioni foro
2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Synthware double oblique bore stopcock has diagonal, parallel bores that allow the connection of a single stem to both stems on the opposite side.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)