Documenti fondamentali
SYNP120025M
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc and PTFE stopcock
25 mL, disc O.D. 20 mm, porosity: medium, GL 25
Sinonimo/i:
Synthware P120025M, Solid phase peptide synthesis vessel
Scegli un formato
1 EA
141,00 €
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
141,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware P120025M
Capacità
25 mL
25 mL
Diam. est. disco
20 mm
Raccordi
GL 25
Categorie correlate
Descrizione generale
With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)