Documenti fondamentali
SYNM522403
Synthware vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 3, Hose Connection: left
Sinonimo/i:
Synthware M522403, vacuum manifold, gas manifold
Scegli un formato
1 EA
486,00 €
486,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
486,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
486,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
number of ports 3
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware M522403
Descrizione generale
With a serrated hose connection(10 mm O.D.) at left hand side. Main tube is 22 mm O.D. and the distance between valves is 100 mm center to center.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)