Documenti fondamentali
SYNM490042
Synthware vacuum manifold with PTFE stopcocks
number of ports, 4, Hose Connection: left-right, stopcock size 2 mm
Sinonimo/i:
Synthware M490042, vacuum unit
Scegli un formato
1 EA
366,00 €
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
366,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
number of ports 4
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware M490042
Misura rubinetto
2 mm
Descrizione generale
General purpose manifold with 2 mm or 4 mm PTFE stopcocks. Main tube is 22 mm O.D. with serrated hose connection(10 mm O.D.) at both ends. Delivery ports have 10 mm serrated hose connections. Distance between stopcocks is75 mm.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)