Documenti fondamentali
SYNM141004
Synthware Vacuum/Inert Gas Manifold with double bank and high vacuum valves
number of ports, 4, Hose Connections: Front-right, Rear-left
Sinonimo/i:
Synthware M141004, vacuum manifold, vacuum unit
Scegli un formato
1 EA
664,00 €
664,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
664,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
664,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
number of ports 4
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware M141004
Descrizione generale
General purpose double bank manifold for use with vacuum and inert gas. Supplied with 0-4 mm high vacuum valves for grease-free operation. Both banks are made from 22 mm medium wall tubing and have all banks open. Ports are spaced 100 mm center to center and have an O.D. of 10 mm. With front- right and rear- left 10 mm hose connections.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)