Documenti fondamentali
SYNF804260
Synthware Buchner funnel with perforated plate
60 mL, plate diam. 42 mm
Sinonimo/i:
Synthware F804260, filtering funnel
Scegli un formato
1 EA
113,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
113,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F804260
Capacità
60 mL
60 mL
Diam. piatto
42 mm
Descrizione generale
With sealed-in perforated glass disc to support filter media. Pressure may be used but should not exceed 15 psi. This design solve the contamination problem with fritted disc and also the blindness problem with ceramic Buchner funnel.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)