Documenti fondamentali
SYNF780125
Synthware Squibb separatory funnel with glass stopcock
125 mL, stopper size #22
Sinonimo/i:
Synthware F780125, glass separatory funnel
Scegli un formato
1 EA
79,30 €
79,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
79,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
79,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F780125
Capacità
125 mL
125 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Supplied complete with a flask length glass stopper of the listed size.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)