Documenti fondamentali
SYNF641125
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
125 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Sinonimo/i:
Synthware F671425, dropping funnel
Scegli un formato
1 EA
184,00 €
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
184,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F641125
Capacità
125 mL
125 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)