Documenti fondamentali
SYNF621460
Synthware pressure equalizing addition funnel
60 mL, joint: ST/NS 14/20, stopcock: PTFE
Sinonimo/i:
Synthware F621460, graduated addition funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F621460
Capacità
60 mL
60 mL
Descrizione generale
With 1:5 PTFE stopcock
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)