Documenti fondamentali
SYNF366024C
Synthware Buchner funnel with inner joint
150 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 60 mm, porosity: coarse
Sinonimo/i:
Synthware 366024C, glass filter funnel
Scegli un formato
1 EA
156,00 €
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
156,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F366024C
Capacità
150 mL
150 mL
Diam. est. frit
60 mm
Descrizione generale
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)