Documenti fondamentali
SYNF314200
Synthware recovery flask
200 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F314200, oval shape flask
Scegli un formato
1 EA
34,80 €
34,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
34,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
34,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F314200
Capacità
200 mL
200 mL
Descrizione generale
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)