Documenti fondamentali
SYNF161100
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F161100, Glass reaction flask
Scegli un formato
1 EA
116,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
116,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F161100
Capacità
100 mL
Descrizione generale
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)