Documenti fondamentali
SYNF149100
Synthware round bottom flask with threaded side inlet
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/20
Sinonimo/i:
Synthware F149100, side arm flask, flask with side arm
Scegli un formato
1 EA
57,80 €
57,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
57,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
57,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Giunto
joint: ST/NS19/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F149100
Capacità
100 mL
Descrizione generale
With a threaded side port for insertion of thermometer or bleed tubes, having an O.D. between 5 mm and 7.5 mm. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)