Documenti fondamentali
SYNF111900
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 1900 mL, tall form with metal housing
Sinonimo/i:
Synthware F111900
Scegli un formato
1 EA
526,00 €
526,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
526,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
526,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
aluminum flask
Giunto
Joints neck (120)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F111900
D.I. × profondità
12 cm × 19 cm
Capacità pallone
1900 mL
Descrizione generale
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)