Documenti fondamentali
SYNE104524
Synthware Soxhlet extractor body
top joint: ST/NS 45/50, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware E104524, glass extractor
Scegli un formato
1 EA
173,00 €
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
173,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top45/50
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware E104524
Descrizione generale
Extractor body only.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)