Documenti fondamentali
SYND201414
Synthware vertical distilling adapter
Cow Receiver Only, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware D201414, cow type distilling receiver
Scegli un formato
1 EA
127,00 €
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
127,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Caratteristiche
Cow Receiver Only
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware D201414
Descrizione generale
Designed without hose connection to be used with D10 distillation apparatus.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)