Documenti fondamentali
SYNC554200
Synthware West condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
Sinonimo/i:
Synthware C554200, glass West condenser
Scegli un formato
1 EA
95,40 €
95,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
95,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
95,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C554200
Lunghezza camicia
200 mm
Descrizione generale
With narrow annular space for high cooling efficiency.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)