Documenti fondamentali
SYNC504250
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 250 mm
Sinonimo/i:
Synthware C504250, straight condenser
Scegli un formato
1 EA
112,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
112,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C504250
Lunghezza camicia
250 mm
Categorie correlate
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)