Documenti fondamentali
SYNC394630C
Synthware chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Sinonimo/i:
Synthware C394630C, glass chromatograpy column
Scegli un formato
1 EA
233,00 €
233,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
233,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
233,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C394630C
tecniche
HPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
40.0 mm × 305 mm
Capacità
500 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)