Documenti fondamentali
SYNC372640
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
Sinonimo/i:
Synthware C372640, glass chromatograpy column
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C372640
tecniche
HPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
20.0 mm × 457 mm
Capacità
500 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)