Documenti fondamentali
SYNC361340
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 10.0 mm, L 406 mm
Sinonimo/i:
Synthware C361340, glass chromatograpy column
Scegli un formato
1 EA
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
108,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
for chromatography
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C361340
Diam. int.
10.0 mm
Lunghezza
406 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)