Vai a
SYNC264175
Synthware™ coil-style reflux condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
Synthware C264175, coil-type condenser
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
212,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
212,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C264175
hose size
10 mm
General description
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNC261100SYNC264125SYNC269100
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C264175
manufacturer/tradename
Synthware C261100
manufacturer/tradename
Synthware C264125
manufacturer/tradename
Synthware C269100
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS19/22
hose size
10 mm
hose size
8 mm
hose size
10 mm
hose size
8 mm
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)