Documenti fondamentali
SYNC209180
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 19/22, jacket L 180 mm
Sinonimo/i:
Synthware C209180, Straight condenser
Scegli un formato
1 EA
101,00 €
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
101,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C209180
Lunghezza camicia
180 mm
Descrizione generale
Synthware Liebig condenser features a 180 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (19/22) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)