Documenti fondamentali
SYNC195264
Synthware chromatography column with with spherical joint and PTFE stopcock
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
Sinonimo/i:
Synthware C195264, glass chromatograpy column
Scegli un formato
1 EA
132,00 €
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
132,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS35/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C195264
Diam. int. × lungh.
20.0 mm × 457 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
Spherical joint used with pinch clamp makes quick and tight connection under pressure for flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)