Documenti fondamentali
SYNA881420
Synthware vacuum/inert gas adapter with T-bore glass stopcock
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A881420, T-shape vacuum gas adapter
Scegli un formato
1 EA
105,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
105,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A881420
Categorie correlate
Descrizione generale
With 4 mm T-bore glass stopcock having constant pressure retention device or 2 mm T-bore 1:5 taper PTFE plug.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)