Documenti fondamentali
SYNA871420
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A871420, glass drying tube, Drying tube 95° bent
Scegli un formato
1 EA
32,60 €
32,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
32,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
32,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless tube
glass tube
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A871420
Descrizione generale
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)