Documenti fondamentali
SYNA282419
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware A282419, rotary evaporator bump trap, bump trap
Scegli un formato
1 EA
103,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
103,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A282419
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)