Documenti fondamentali
SM4050105
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Scegli un formato
5 EA
245,00 €
245,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
245,00 €
About This Item
Formula condensata:
Al
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
245,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
alumina membrane
Descrizione
Pore geometry: trigonal arrangement
Confezionamento
pkg of 5 pieces
Misura
10 mm × 10 mm
Spessore
50 μm
Dimensione pori
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
Compatibilità
(Pore geometry: trigonal arrangement)
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)