Documenti fondamentali
SLW3720/02M
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
1000 mL, disc diam. 120 mm, porosity grade 1
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3720/02M
Scegli un formato
2 EA
359,00 €
359,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
359,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
359,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
3720/02M
SciLabware
Capacità
1000 mL
1000 mL
Diam. disco
120 mm
Dimensione pori
grade 1 porosity
Descrizione generale
The 120mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)