Documenti fondamentali
SLW3700/01
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
125 mL, disc diam. 65 mm, porosity grade 0
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3700/01
Scegli un formato
5 EA
473,00 €
473,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
473,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
473,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
3700/01
SciLabware
Capacità
125 mL
125 mL
Diam. disco
65 mm
Dimensione pori
grade 0 porosity
Descrizione generale
The 60mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)