Documenti fondamentali
SLW3211/08MP
Pyrex® Measuring cylinder, class B, white graduations, with polyethylene stopper
50 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3211/08MP
Scegli un formato
2 EA
73,30 €
73,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
73,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
73,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
hexagonal base
polyethylene stopper
white graduation
Giunto
joint 19/26
Caratteristiche
graduations 1.0 mL
Produttore/marchio commerciale
3211/08MP
SciLabware
Altezza
226 mm
Capacità
50 mL
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4788
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
  • Manufactured in chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
Caratteristiche e vantaggi
  • Complies with ISO 4788
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Calibrated to Class B tolerances
  • With robust hexagonal foot
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)