Documenti fondamentali
SLW1516/04RED
Pyrex® Media-Lab Bottles, with high temperature cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1516/04RED
Scegli un formato
10 EA
201,00 €
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
201,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE seal
borosilicate glass bottle
red polyester cap (high temperature thermoplastic)
round bottle
white graduation
Giunto
Joints threaded neck (GL45)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1516/04RED
Capacità
100 mL
diam. × alt.
56 mm × 100 mm
Descrizione generale
  • Bottles complete with thermoplastic polyester cap, PTFE sealing disc and pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
  • PTFE sealing disc resists chemical attack
  • White graduations and marking spot
  • Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)