Documenti fondamentali
SLW1471/16M
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom with spout
2000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1471/16M
Scegli un formato
10 EA
773,00 €
773,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
773,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
773,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1471/16M
diam. × alt.
190 mm × 90 mm
Capacità
2000 mL
Descrizione generale
  • Complies to DIN 12338
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)