Documenti fondamentali
SLW1134/08
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1134/08
Scegli un formato
5 EA
113,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
113,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Giunto
Joints neck (36)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated: no
without cap
baffled
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1134/08
Altezza
138 mm
Diam. est. corpo
82 mm
Capacità
250 mL
D.I. collo
32 mm
Raccordi
narrow neck
Descrizione generale
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Altre note
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)