Documenti fondamentali
SLW1015/18D
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
600 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1015/18D
Scegli un formato
10 EA
115,00 €
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
115,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
graduated
Produttore/marchio commerciale
1015/18D
SciLabware
Altezza
150 mm
D.E.
80 mm
Capacità
600 mL
Descrizione generale
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Tall form with spout
  • White graduations and marking spot
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)