Documenti fondamentali
SIK7907-10
Sigma-Aldrich
Propylenediphosphonic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H10O6P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.03
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Stato
solid
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
InChI
1S/C3H10O6P2/c1-3(11(7,8)9)2-10(4,5)6/h3H,2H2,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)/p-4/t3-/m0/s1
DZQCAOQMXPROIJ-VKHMYHEASA-J
Applicazioni
This molecule is used as a crosslinking agent.
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)