Documenti fondamentali
SIK4113-30
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,19-heptadecafluorononadecyltriethoxysilane
98%
Scegli un formato
250 MG
153,00 €
1 G
461,00 €
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
153,00 €
1 G
461,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H37F17O3Si
Peso molecolare:
736.62
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Durata
3 years under the recommended conditions
Applicazioni
These products are used to form water repellent surface coating and/or lubricated surfaces on silicon, silicon oxide, etc.
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The silane group provide a linker to covalently bond to silicon and silicon oxide surfaces.
The methoxy groups are more reactive than the ethoxy ones, but they release methanol instead of ethanol for ethoxy groups.
Note legali
Product of SiKEMIA
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)