Documenti fondamentali
SIK2804-10
Sigma-Aldrich
2,5-Dimercaptoterephthalic acid
≥97%
Scegli un formato
250 MG
247,00 €
1 G
706,00 €
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
247,00 €
1 G
706,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97%
Stringa SMILE
Sc1c(cc(c(c1)C(=O)O)S)C(=O)O
InChI
1S/C8H6O4S2/c9-7(10)3-1-5(13)4(8(11)12)2-6(3)14/h1-2,13-14H,(H,9,10)(H,11,12)
YYGZWQNDFRCZIF-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of SiKEMIA
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)