Documenti
S60683
(2,6-DINITRO-4-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-PHOSPHONIC ACID MONOETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C9H8F3N2O7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.142
Numero MDL:
Altre note