Documenti
S220094
SODIUM 4-(3-PHENYL-5-PYRIDIN-3-YL-4,5-DIHYDRO-PYRAZOL-1-YL)-BENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H16N3NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.423
Numero MDL:
Altre note