Key Documents
R470732
1-(2,6-DI-ME-MORPHOLIN-4-YL)3-ME-BENZO(4,5)IMIDAZO(1,2-A)PYRIDINE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H20N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.397
Numero MDL:
Altre note