Documenti
R416053
10-(3-PIPERAZIN-1-YL-PROPYL)-2-TRI-F-ME-10H-PHENOTHIAZINE, DI-HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H24Cl2F3N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.4
Numero MDL:
Altre note