QBD10852
dPEG®12-SATA (S-acetyl-dPEG®12-NHS ester)
Sinonimo/i:
alpha-[2-(acetylthio)ethyl]-omega-[3-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-3-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSC(C)=O)ON1C(CCC1=O)=O
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3